The maximum temperature for the thermal reactivation of silica is approximately 300°C. Heat regeneration typically requires a few hours, and the beads will return to a brown color as an indicator of successful regeneration.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
Nazwa produktu
Sito molekularne 0,4 nm, beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
beads
particle size
~10 mesh, ~2 mm
pore size
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Do konwersji epoksydów do tiiranów przez traktowanie tiomocznikiem.
- W bezrozpuszczalnikowym acetylowaniu eugenolu bezwodnikiem octowym w celu syntezy octanu eugenylu.
Features and Benefits
- Łatwy w użyciu
- Chemicznie obojętny
- Nietoksyczny
- Wysuszone ciecze można zdekantować
- Wysoka zdolność adsorpcji
- Selektywna adsorpcja
- Wielokrotnego użytku
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form beads | form rod | form solid | form powder |
| pore size 0.4 nm | pore size 0.3 nm | pore size - | pore size 0.8-1.1 cm3/g pore volume, 2-4 nm pore size |
| particle size ~10 mesh, ~2 mm | particle size ~1.6 mm | particle size - | particle size - |
| pH 8-11 ( in H2O) | pH 8-11 ( in H2O) | pH - | pH - |
| bulk density 700‑750 kg/m3 | bulk density 700‑750 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| mp >1600 °C | mp >1600 °C | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sito molekularne 0,4 nm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1057080250 | 04022536067650 |
| 1057081000 | 04022536067674 |
| 1057089010 | 04022536642734 |
-
Hello there, How can I regenerate this product to get rid of the humidity/water? I mean the needed temperature, the time of heating, the indicator of regeneration success, and so on.