Dokumenty
1.05734
Supelco
Molecular sieve 0.3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Kod UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
Postać
beads
Poziom jakości
metody
titration: suitable
kropla śr.
~2 mm
rozmiar
~10 mesh
powierzchnia
800 m2/g
wielkość cząstki
~10 mesh
średnica
~2 mm
wielkość porów
0.3 nm
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh