Przejdź do
1.05743
Sito molekularne 0,4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Synonim(y):
Krzemian glinowo-sodowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
215-283-8
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
rod
surface area
800 m2/g
loss
≤5% loss on ignition, 950°C
particle size
~1.6 mm
pore size
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Straty podczas zapłonu (950 °C): ≤ 5 %
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80 % wilgotności względnej): ≥ 15 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.057411.057081.05703
particle size
~1.6 mm
particle size
~1.6 mm
particle size
~10 mesh, ~2 mm
particle size
~2 mm
form
rod
form
rod
form
beads
form
beads
pore size
0.4 nm
pore size
0.3 nm
pore size
0.4 nm
pore size
1.0 nm
surface area
800 m2/g
surface area
800 m2/g
surface area
-
surface area
800 m2/g
pH
8-11 ( in H2O)
pH
8-11 ( in H2O)
pH
8-11 ( in H2O)
pH
8-11 ( in H2O)
loss
≤5% loss on ignition, 950°C
loss
≤10% loss on ignition, 950°C
loss
-
loss
≤5% loss on ignition, 950°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105743100004022536758084