Przejdź do
1.05646
LiChrospher® Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 WF₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
3825,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
3825,00 zł
Cena katalogowa4500,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Unikalne płytki HPTLC Lichrospher® są pierwszymi płytkami do chromatografii cienkowarstwowej opartymi na sferycznych cząsteczkach krzemionki. Oferują najwyższą wydajność i szybkość chromatografii cienkowarstwowej, umożliwiając wysokowydajną analizę złożonych próbek.
Analysis Note
Grubość warstwy: 160 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 20 µm
Testy chromatograficzne:
A) test cholesterynowy
wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
50 - 62
B) test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 18 - 25
- Reichstein S, test steroidowy: 30 - 37
- hydrokortyzon, test sterydowy: 40 - 47
liczba rozdziału (test steroidowy): ≥ 9,0
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce
r Eluent: aceton/woda 60/40 v/v)
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.154451.055861.05629
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 100 plates
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105646000104022536706771