Przejdź do
1.05586
LiChrospher® Arkusze aluminiowe HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Arkusze HPTLC z żelem krzemionkowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Unikalne płytki HPTLC Lichrospher® są pierwszymi płytkami do chromatografii cienkowarstwowej opartymi na sferycznych cząsteczkach krzemionki. Oferują najwyższą wydajność i szybkość chromatografii cienkowarstwowej, umożliwiając wysokowydajną analizę złożonych próbek.
Analysis Note
Grubość warstwy: 90 - 110 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 20 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test barwny
wartości hRf
- Violett 1, test barwny, lipofil:
5 - 15
- Nitroechtblue, test barwny, lipofil: 20 - 30
- Sico- Fettblue, test barwny, lipofil: 50 - 60
liczba rozdziału
- test barwny, lipofil:
≥ 10.0
B) Test steroidowy
Wartości hRf
- D-Aldosteron, test steroidowy:
5 - 15
- Kortyzon, test steroidowy: 20 - 30
- Progesteron, test steroidowy: 45 - 57
liczba rozdziału
- test steroidowy:
≥ 10.0
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent A) Toluen (20% rel.wilgotności)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% rel.wilgotności)
Other Notes
Zastępuje: 105586-1
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.154451.056461.05548
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105586000104022536648972