Kluczowe dokumenty
1.05629
Supelco
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Wysokowydajne płytki TLC z żelem krzemionkowym
Wybierz wielkość
100 UNITS
2860,00 zł
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 UNITS
2860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 100 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
100 szklanych płytek 10 x 10 cm
Płytki HPTLC zapewniają szybką i ilościową analizę złożonych próbek do użytku ręcznego lub automatycznego. Nasze płytki krzemionkowe HPTLC działają trzy razy szybciej niż konwencjonalne płytki TLC - i są bardziej czułe. Zakres wielkości cząstek w HPTLC wynosi od 4 do 8 µm, co zapewnia gładszą powierzchnię i wyższą zdolność rozdzielania niż w przypadku płytek TLC.
Zastosowanie
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 10 x 10 cm, 100 arkuszy.
Powiązanie
Zastępuje: 5629-5; 5629
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
separation number
- colortest, lipofil:
≥ 10.0
B) Steriod test
hRf-values
- hydrocortisone, steroid test:
23 - 29
- Reichstein S, steroid test: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)