Przejdź do
1.05642
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 szklanych płytek 20 x 10 cm
Płytki HPTLC zapewniają szybką i ilościową analizę złożonych próbek do użytku ręcznego lub automatycznego. Nasze płytki krzemionkowe HPTLC działają trzy razy szybciej niż konwencjonalne płytki TLC - i są bardziej czułe. Zakres wielkości cząstek w HPTLC wynosi od 4 do 8 µm, co zapewnia gładszą powierzchnię i wyższą zdolność rozdzielania niż w przypadku płytek TLC.
Application
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 20 x 10 cm, 50 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
numer rozdziału
- test barwny, lipofil:
≥ 10.0
B) Test sterydowy
wartości hRf
- hydrokortyzon, test sterydowy:
23 - 29
- Reichstein S, test sterydowy: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5642-6; 5642
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.056291.056281.05556
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
W tym artykule przedstawiamy kilka zastosowań HPTLC i standardów analitycznych dla ginsenozydów.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105642000104022536066585