Przejdź do
1.05628
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Wysokowydajne płytki krzemionkowe TLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki HPTLC zapewniają szybką i ilościową analizę złożonych próbek do użytku ręcznego lub automatycznego. Nasze płytki krzemionkowe HPTLC działają trzy razy szybciej niż konwencjonalne płytki TLC - i są bardziej czułe. Zakres wielkości cząstek w HPTLC wynosi od 4 do 8 µm, co zapewnia gładszą powierzchnię i wyższą zdolność rozdzielania niż w przypadku płytek TLC.
Application
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 10 x 10 cm, 25 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
numer rozdziału
- test barwny, lipofil:
≥ 10.0
B) Test sterydowy
wartości hRf
- hydrokortyzon, test sterydowy:
23 - 29
- Reichstein S, test sterydowy: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5628-5; 5628
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055561.056291.05642
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm