Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 895,00 zł |
Informacje o tej pozycji
895,00 zł
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej do ilościowego oznaczania chlorowodorku tetracykliny: W niniejszym badaniu zoptymalizowano zastosowanie płytek HPTLC z żelem krzemionkowym F₂₅₄ do analizy chlorowodorku tetracykliny w postaciach farmaceutycznych. Metoda ta służy jako test wskazujący stabilność, kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności tego powszechnego antybiotyku, podkreślając znaczenie tego materiału w zgodności z przepisami i opracowywaniu leków (Gashaw et al., 2024).
- Solidna metoda wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do oceny stabilności i jednoczesnego oznaczania ilościowego epigallokatechiny-3-galusanu i kwasu rozmarynowego w nanocząstkach na bazie lipidów i matrycach biologicznych: W badaniach wykorzystano płytki HPTLC z żelem krzemionkowym F₂₅₄ do opracowania wysokowydajnej metody chromatograficznej do oceny stabilności i stężenia związków bioaktywnych w złożonych próbkach. Technika ta ma zasadnicze znaczenie dla zaawansowanych badań materiałoznawczych i biomedycznych, zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki (Koli et al., 2024).
Analysis Note
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
separation number
- colortest, lipofil:
≥ 10.0
B) Steriod test
hRf-values
- hydrocortisone, steroid test:
23 - 29
- Reichstein S, steroid test: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| plate L × W 5 cm × 10 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1056160001 | 04022536532097 |