Przejdź do
1.05591
Sodium hydroxide solution
min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
≥27.0% (acidimetric)
Form:
liquid
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥27.0% (acidimetric)
impurities
≤0.0001% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.001% Silicate (SiO2), ≤0.003% Sulfate (SO4), ≤0.004% Chloride (Cl), ≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (kwasomierz): ≥ 27,0 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055901.055881.11360
concentration
≥27.0% (acidimetric)
concentration
-
concentration
10.0-10.5% NaOH
concentration
45.0-50.0% NaOH
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
impurities
≤0.0001% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.003% Sulfate (SO4), ≤1.0% Carbonate (as Na2CO3), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.001% Silicate (SiO2), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.004% Chloride (Cl)
impurities
-
impurities
≤0.0001% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.0005% Sulphate (SO?), ≤0.001% Silicate (SiO2), ≤1% Carbonate (as Na2CO3)
impurities
≤0.00001% Hg (Mercury), ≤0.0002% Al (Aluminium), ≤0.0005% Ca (Calcium), ≤0.0005% Mg (Magnesium), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.006% Chloride (Cl), ≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105591250004022536066271
105591902504022536066295