Przejdź do
1.05588
Sodium hydroxide solution
min. 10% (1.11), for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
10.0-10.5% NaOH
Form:
liquid
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu min. 10% (1.11), for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
10.0-10.5% NaOH
impurities
≤0.0001% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.0005% Sulphate (SO?), ≤0.001% Silicate (SiO2), ≤1% Carbonate (as Na2CO3)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Skuteczne usuwanie wodnych metali ciężkich: Badanie wykorzystujące roztwór wodorotlenku sodu (minimum 10%) w przygotowaniu kompozytów biowęgla wodorostów z domieszką Na/N do usuwania Pb(II) i Cu(II) z wody. Badania te podkreślają rolę wodorotlenku sodu w technologiach remediacji środowiska (Fu et al., 2024).
  • Model ostrego zapalenia przełyku: Roztwór wodorotlenku sodu jest wykorzystywany w leczeniu ostrego zapalenia przełyku w modelu szczurzym, podkreślając jego potencjalne zastosowania terapeutyczne w badaniach biomedycznych (Gurlek et al., 2024).
  • Adsorpcja barwników: Roztwór jest stosowany w syntezie kompozytów tlenku niklu wspieranych kaolinem do katalitycznej degradacji utleniającej barwnika błękitu metylenowego, służąc jako kluczowe badanie w uzdatnianiu wody i inżynierii chemicznej (Mohammed et al., 2024).
  • Produkcja chitozanu: Badania nad produkcją chitozanu ze skorup krewetek z wykorzystaniem roztworu wodorotlenku sodu, a następnie hydrolizy w wodzie podkrytycznej, ilustrujące jego kluczową rolę w rozwoju materiałoznawstwa i zrównoważonych metod produkcji (Matouri et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 10,0 - 10,5 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 1 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055931.587931.05590
concentration
10.0-10.5% NaOH
concentration
19.0-21.8% NaOH
concentration
49.0-51.0% NaOH
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
>11 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
Soil analysis to determine aluminum content using Spectroquant® aluminum test kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Mordant Blue 29.
Calcium in Soil test using Spectroquant® Calcium Soil Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Glyoxal-bis (2-hydroxyanil).
Wyświetl wszystkie protokoły
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802898100004022536376929
D91551-18L04061837794049
900018-25G04061833217818
D91551-1L04061833590331
D91551-250ML04061833590348
D91551-4L04061837794063
802898050004022536376912
802898010004022536376905
517135-1L04061832541563
900018-500G04061835532070
517135-100ML04061832541556
105588901004022536977829
105588100004022536066189
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?