Merck
1.11360
Sodium hydroxide solution
min. 45%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
45.0-50.0% NaOH
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu min. 45%, for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
concentration
45.0-50.0% NaOH
impurities
≤0.00001% Hg (Mercury), ≤0.0002% Al (Aluminium), ≤0.0005% Ca (Calcium), ≤0.0005% Mg (Magnesium), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.006% Chloride (Cl), ≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (kwasomierz, NaOH): 45,0 - 50,0 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,006 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,0005 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c