Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu około 32%, (for the determination of nitrogen) for analysis EMSURE®
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C), 8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Długoterminowa trwałość kompozytów na bazie wyrzuconego korka uzyskanych metodą geopolimeryzacji..: W badaniu wykorzystano 32% roztwór wodorotlenku sodu w celu zwiększenia geopolimeryzacji odrzuconych kompozytów na bazie korka, wykazując jego skuteczność w poprawie długoterminowej trwałości i zrównoważenia środowiskowego materiałów budowlanych (Poggetto GD et al., 2024).
- Laktozo-6-fosforan jako alternatywa dla fosforanu disodu w produkcji przetworzonej żywności ser..: Badania podkreślają zastosowanie 32% roztworu wodorotlenku sodu w przetwórstwie mleczarskim, w szczególności w dostosowywaniu pH w celu optymalizacji stosowania laktozy-6-fosforanu jako stabilizatora w serze topionym, pokazując jego potencjał w nauce o żywności (Alsaleem KA et al., 2024).
- Produkcja chitozanu ze skorupy krewetek przy użyciu ultradźwięków, a następnie hydroliza wody podkrytycznej...: W niniejszej publikacji omówiono zastosowanie 32% roztworu wodorotlenku sodu w ekstrakcji i oczyszczaniu chitozanu ze skorup krewetek, przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak ultradźwięki i hydroliza wody podkrytycznej, podkreślając jego kluczową rolę w produkcji biopolimerów (Matouri M et al., 2024).
- [Oznaczanie kwasu borowego i kwasu krzemowego w wodzie mineralnej metodą chromatografii jonowej bez tłumienia]...: Zbadano zastosowanie 32% roztworu wodorotlenku sodu do chromatograficznej analizy jonowej kwasu borowego i krzemowego w wodzie mineralnej, odzwierciedlając jego znaczenie w chemii analitycznej i monitorowaniu środowiska (Yang Z et al., 2023).
- Aktywowany lantanem i magnezem paligorskit do adsorpcji fosforanów w ściekach z chlewni ..: Badania te wykorzystują 32% roztwór wodorotlenku sodu do aktywacji paligorskitu do adsorpcji fosforanów w oczyszczaniu ścieków, wykazując jego skuteczność w ulepszaniu technologii uzdatniania wody (Zhang X et al., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasomierz, NaOH): ≥ 32,0 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku sodu około 32%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?