Przejdź do zawartości
1.05593
Sodium hydroxide solution
21%, for analysis, EMSURE®
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
19.0-21.8% NaOH
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu 21%, for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
19.0-21.8% NaOH
impurities
≤0.001% Fe (Iron), ≤0.002% Heavy metals (as Pb), ≤0.005% Chloride (Cl), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
>11 (20 °C in H2O)
density
1.219 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Roztwór wodorotlenku sodu 21%( produkt klasyEMSURE® ) jest zoptymalizowany pod kątem analiz regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Oferuje również najwyższą jakość i niezrównany zakres specyfikacji, aby zapewnić pełną kontrolę warunków testowych i wyeliminować niepewności. Odczynnik ten jest idealny do wymagających procedur analitycznych, które wymagają niskich limitów wykrywalności i maksymalnej czułości.
Application
  • Recykling betonu geopolimerowego: Omawia wykorzystanie roztworu wodorotlenku sodu w procesach recyklingu betonu geopolimerowego na bazie metakaolinu/żużla, zwiększając trwałość materiałów budowlanych w warunkach zamrażania i rozmrażania (Liu M, Liu H, et al., 2024).
  • Odzyskiwanie toru i wolframu: Szczegółowe informacje na temat wykorzystania roztworu wodorotlenku sodu w hybrydowych procesach elektrolizy i nanofiltracji do odzyskiwania cennych metali z odpadów przemysłowych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska i odzyskiwania zasobów (Man GT, Albu PC, et al., 2024).
  • Dynamika adsorpcji CO2: Podkreśla zastosowanie roztworu wodorotlenku sodu impregnowanego węglem aktywnym do adsorpcji CO2, pokazując jego skuteczność w kontroli zanieczyszczenia środowiska i zapewniając wgląd w optymalizację warunków adsorpcji przy użyciu metodologii powierzchni odpowiedzi (Borisut P, Tangsathitkulchai C, et al., 2024).
  • Kwantyfikacja kwasu hydroksycynamonowego: Opisuje nową metodę HPLC-UV wykorzystującą hydrolizę roztworem wodorotlenku sodu do ilościowego oznaczania kwasu trans-p-hydroksycynamonowego i jego estrów w liściach roślin, rozwijając chemię analityczną w badaniach farmaceutycznych i nutraceutycznych (Lu SH, Liang XN, et al., 2023).
Features and Benefits
  • Najbardziej rozbudowane specyfikacje na świecie: Testowane pod kątem do 70 parametrów, niezwykła czystość, bardzo niskie wartości graniczne
  • Większa dokładność i kontrola analiz
  • Zoptymalizowany dla bardzo krytycznych i wymagających analiz
  • Idealny do opracowywania metod
  • Brak zakłóceń lub zanieczyszczeń spowodowanych nieznanymi zanieczyszczeniami
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 19,0 - 21,8 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku sodu 21%
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)