Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu 50%, for analysis EMSURE®
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA OTM-45
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
49.0-51.0% NaOH
impurities
≤0.0003% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.005% Silicate (SiO2), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.01% Chloride (Cl), ≤0.01% K (Potassium)
color
APHA: ≤10
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
PFAS testing
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Zrównoważona produkcja cegieł i zapraw: Roztwór wodorotlenku sodu jest wykorzystywany do geopolimeryzacji gruzu budowlanego, oferując przyjazne dla środowiska rozwiązanie do tworzenia zrównoważonych materiałów budowlanych. Ta innowacyjna aplikacja nie tylko poddaje recyklingowi odpady, ale także znacznie zmniejsza ślad węglowy nowych konstrukcji (Rahimpour et al., 2024).
- Płyny wiertnicze na bazie wody: W przemyśle naftowym i gazowym roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany do modyfikacji bydlęcego kleju kostnego, poprawiając jego właściwości jako dodatku do płynów wiertniczych na bazie wody. Badania te wskazują na poprawę aspektów środowiskowych i wydajności operacyjnej operacji wiertniczych (Du et al., 2024).
- Kalibracja kalorymetrów miareczkujących: Reakcja wodorotlenku potasu z nadmiarem wodorotlenku sodu (roztwór) służy jako standardowa metoda kalibracji kalorymetrów miareczkowych. Ta aplikacja jest niezbędna w różnych badaniach naukowych i zastosowaniach przemysłowych w celu zapewnienia dokładności i precyzji analizy termicznej (Kenealey et al., 2024).
- Alkaliczna aktywacja spoiw: Roztwór wodorotlenku sodu ma kluczowe znaczenie w procesie alkalicznej aktywacji spoiw stosowanych w budownictwie, porównując różne materiały w celu optymalizacji wydajności i zrównoważonego rozwoju. Badanie to ma wpływ na rozwój materiałów budowlanych nowej generacji (Alves et al., 2024).
Analysis Note
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0.2
Kolor (Hazen): ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 49.0-51.0% NaOH | concentration 10.0-10.5% NaOH | concentration 48-52% (by HCl, titration), 50% in H2O | concentration - |
| agency suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 8327, suitable for EPA 533, suitable for EPA OTM-45 | agency - | agency suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA OTM-45, suitable for SM 4500 - NH3 | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid (viscous) | form - |
| pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 14 | pH 14 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku sodu 50%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How is the NaOH prepared? How is the percentage calculated? How is the boiling point determined?
1 answer-
This product is simply a mixture of sodium hydroxide (NaOH) and water at approximately 50 % by weight. The concentration is verified by acidimetric titration, with a specification range of 49.0-51.0 %. The boiling point is not determined internally, however, the value of 135°C reported on the product page is published in the chemical literature.