Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5130,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9950,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pharmaceutical, pathogen testing
451,00 zł
Quality Segment
agency
EP, ISO 21871, JP, USP
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
30 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical, pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, JP, ISO 21871, USP | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 | agency EP, USP | agency - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) microbiology | application(s) cosmetics | application(s) aseptic process simulation | application(s) environmental |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic |
| suitability aerobic bacteria (total) | suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability bacteria |
| form granular | form liquid | form liquid (ready-to-use) | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1054590500 | 04022536065373 |
| 1054599010 | 04022536532059 |
| 1054595000 | 04022536065403 |
| 1054599025 | 04022536065434 |