Przejdź do
1.46316
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Synonim(y):
TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB, Tryptic Soy Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Feature:
closure type with MPC connector and triple-bagged, ready-to-use
Agency:
EP, USP
Ph:
7.3 ( in H2O)
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid (ready-to-use)
feature
closure type with MPC connector and triple-bagged, ready-to-use
packaging
bag of 1 × 10 L
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Tryptic Soy Broth is a universal complex medium for the isolation and cultivation of microorganisms, especially for the microbiological aseptic process simulation (Media Fill Test). The broth is suitable for media fill tests according to the recommendations of the “FDA Aseptic Guide” in aseptic production lines. The formulation of the basic medium (Soybean-Casein Digest Broth) is prepared according to the recommendations of the current European, and United States Pharmacopoeia.
Application
Tryptic Soy Broth is suitable for use in media fill tests. The included peptones and glucose allow the cultivation and isolation of a broad range of fastidious aerobic bacteria, yeasts and molds.
Other Notes
The ready-to-use and sterile medium is contained in a 10L self-collapsing bag, with an MPC connector.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)