Merck
Tryptyczny bulion sojowy
Synonim: Casein Soya Broth (CASO), Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth, Soybean Casein Digest Medium (SCDM)
Butelka tryptycznego bulionu sojowego
Tryptic Soy Broth, powszechnie określany jako bulion sojowy Tryptone lub bulion trawiący kazeinę sojową, jest płynnym podłożem wykorzystywanym w mikrobiologii. Jego główne zastosowania obejmują wykrywanie sterylności, hodowlę wymagających mikroorganizmów i ich wzbogacanie. Bulion zawiera enzymatyczne trawienie mączki sojowej i kazeiny, peptony, które dostarczają aminokwasów i związków azotowych. Dodatkowo zawiera chlorek sodu w celu utrzymania równowagi osmotycznej oraz dekstrozę, która dostarcza węglowodanów i energii. Pożywka ta zawiera również niezbędne witaminy i minerały, które są ważne dla wzrostu organizmów. Wodorofosforan dipotasu jest zawarty jako środek buforujący w celu utrzymania równowagi pH. Tryptic Soy Broth jest używany do hodowli szerokiej gamy tlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, grzybów, rutynowych posiewów krwi i biofilmów mikrobiologicznych.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 31
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 31
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 31 wyników
Strona 1 z 2
Strona 1 z 2
Tryptic Soy Broth w testowaniu patogenów
CASO Broth, znany również jako bulion kazeinowo-peptonowo-sojowy, jest odmianą tryptycznego bulionu sojowego. Jest on wykorzystywany do badania sterylności produktów lub preparatów, których sterylność nie jest gwarantowana. Są one używane do identyfikacji określonych mikroorganizmów i całkowitej liczby żywych tlenowców za pomocą metody najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN). Buliony te działają jako pożywki wstępnie wzbogacające do wykrywania patogenów przenoszonych przez żywność, takich jak Salmonella i wytwarzające toksynę Shiga E. coli.
Tryptic Soy Broth in Sterility Testing
Tryptic soy broth z neutralizatorami TLHC (zawierającymi tween®< 80, lecytynę, histydynę i cystynę), 2x stężony bulion tryptyczny sojowy lub bulion tryptyczny sojowy z tween® 80 są przydatne do izolowania i hodowli delikatnych bakterii i drożdży.
Tryptic Soy Broth, Vegitone
Vegitone, tryptyczny bulion sojowy to pożywka, w której kazeina została zastąpiona peptonem roślinnym. Jest powszechnie stosowany do testowania sterylności pleśni i mniej powszechnych bakterii. Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego. Służy również jako nieselektywna pożywka wzbogacająca specjalnie zaprojektowana do hodowli Streptococci. Jest to najlepszy wybór, jeśli w procesie nie są pożądane żadne składniki pochodzenia zwierzęcego.
Tryptic Soy Broth halal
Tryptic Soy Broth halal to certyfikowana pożywka używana do testowania i produkcji, w której produkty haram (takie jak produkty pochodzenia wieprzowego) są zabronione.
Ecocult® Tryptic Soy Broth
Ecocult® Tryptic Soy Broth idealnie nadaje się do hodowli i izolacji wymagających bakterii tlenowych, drożdży i pleśni. Jest również stosowany do testowania sterylności i wyliczania drobnoustrojów w substancjach, preparatach i produktach, które nie są sterylne.
Soybean Casein Digest Broth
Podwójnie pakowany bulion trawiący kazeinę sojową jest wykorzystywany jako pożywka do oceny sterylności i pomaga w identyfikacji bakterii tlenowych i grzybów. Bulion odgrywa znaczącą rolę w testowaniu obciążenia biologicznego i sterylności poprzez filtrację membranową lub bezpośrednią inokulację.
Tryptic Soy Broth in Food
GranuCult®, zmodyfikowany tryptyczny bulion sojowy (mTSB) jest używany do wzbogacania E. coli i Salmonella w czerwonym mięsie. Zastosowanie pożywki mTSB skutecznie hamuje wzrost innych Gram-ujemnych gatunków Enterobacteriaceae o 90%. GranuCult® z Novobiocin jest stosowany do wzbogacania enterokrwotocznych E. coli (EHEC) i wykrywania serotypu E. coli O157:H7 w próbkach żywności. Suplement selektywny do bulionu mTSB zawiera liofilizowaną sól sodową Novobiocin, która może skutecznie hamować wzrost współistniejących bakterii Gram-dodatnich podczas hodowli E. coli (O157:H7). GranuCult® jest stosowany do pożywek, które są granulowane w celu niskiego narażenia na pył i lepszego odwodnienia.
Irradiated Tryptic Soy Broth
Tryptic soy broth, non-animal origin, tryptic soy broth irradiated; i napromieniowany bulion tryptyczno-sojowy (CASO) są przydatne do symulacji procesów aseptycznych na aseptycznych liniach produkcyjnych lub przeprowadzania testów napełniania pożywek. Te bogate w składniki odżywcze buliony są również idealne do hodowli wymagających mikroorganizmów.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth
NutriSelect< sup>® prime Tryptic Soy Broth
NutriSelect< sup>® prime Tryptic Soy Broth.sup>® prime tryptic soy broth, który jest halal, jest niezawodną pożywką używaną do uprawy i hodowli szerokiej gamy mikroorganizmów wyekstrahowanych z badanych próbek. Znajduje zastosowanie w badaniach, a także w kontroli jakości żywności, wody i napojów.