Kluczowe dokumenty
T8907
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Basic, powder, suitable for microbiology
Synonim(y):
Soybean Casein digest Broth, Casein Soya Broth, CASO Broth, TSB, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
Wybierz wielkość
751,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
751,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
jakość
Microbiologically tested.
opakowanie
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
przydatność
bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Soya peptone (papaic digest) 3 g/L
Sodium chloride 5 g/L
Dipotassium phosphate 2.5 g/L
Dextrose 2.5 g/L
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)