Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
Informacje o tej pozycji
512,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97.0% (cerimetric)
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
7-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
407 °C
solubility
2810 g/L
density
1.92 g/cm3 at 20 °C
bulk density
980 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].N(=O)[O-]
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Application
- Ocena przydatności nowych endogennych biomarkerów do identyfikacji zafałszowań moczu na bazie azotynów w metodach spektrometrii mas..: W artykule oceniono nowe biomarkery do wykrywania zafałszowań moczu przy użyciu azotynu potasu, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności w scenariuszach testów analitycznych (Steuer et al., 2019).
- 2-Nitro-6-monoacetylomorfina: potencjalny marker do monitorowania obecności 6-monoacetylomorfiny w moczu zafałszowanym azotynem potasu...: Wprowadza potencjalny marker do wykrywania zafałszowań w testach moczu, niezbędny dla chemików koncentrujących się na dokładności testów narkotykowych (Luong et al., 2012).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda): 7,0 - 10,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (magnez): ≤ 0,002 %
Na (sód): ≤ 0,5 %
Odpowiada ACS
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97.0% (cerimetric) | assay ≥99.0% (alkalimetric) | assay 99.995% | assay ≥95.0% (alkalimetric) |
| solubility 2810 g/L | solubility - | solubility 320 g/L | solubility 1920 g/L |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade - | grade ACS reagent |
| mp 407 °C | mp 334 °C | mp 334 °C | mp 169 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotyn potasu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1050670250 | 04022536060385 |