Przejdź do
1.05065
Azotan potasu
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu azotowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
320 g/L
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
solubility
320 g/L
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wpływ azotanu potasu na produkcję przeciwutleniaczy palmy daktylowej (Phoenix dactylifera L.) in vitro...: Badanie to bada rolę azotanu potasu w zwiększaniu produkcji przeciwutleniaczy w kulturach palmy daktylowej, wskazując na potencjalne zastosowania w hodowli tkanek roślinnych i biotechnologii rolniczej (Aldaej et al., 2014).
  • Produkcja bioflokulantów przez Bacillus sp. Gilbert wyizolowany ze środowiska morskiego w Afryce Południowej: Podczas gdy główny nacisk kładziony jest na produkcję bioflokulantów, badania te omawiają analizę i potencjał zastosowania azotanu potasu jako składnika w biotechnologii morskiej, oferując wgląd w bioprzetwarzanie mikrobiologiczne i środowiskowe (Ugbenyen et al., 2014).
  • Naukowe uzasadnienie i opracowanie zoptymalizowanego środka do czyszczenia zębów w leczeniu nadwrażliwości zębiny...: To badanie kliniczne szczegółowo opisuje rozwój środka do czyszczenia zębów zawierającego azotan potasu, mającego na celu leczenie nadwrażliwości zębiny, prezentując zastosowanie tego związku w produktach dentystycznych (Tavss et al., 2004).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 1,0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,1 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.01 ppm
La (Lantan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.005 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Na (Sód): ≤ 20 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubid): ≤ 30 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.005 ppm
Y (Itr): ≤ 0.005 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0.005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0.010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST193P8394P6083
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
crystals
assay
99.995%
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
320 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
7
pH
-
mp
334 °C
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan potasu
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105065005004022536060354
105065050004022536060361