Przejdź do
1.05063
Azotan potasu
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu azotowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.0015%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Naukowe uzasadnienie i opracowanie zoptymalizowanego środka do czyszczenia zębów w leczeniu nadwrażliwości zębiny: To badanie kliniczne szczegółowo opisuje rozwój środka do czyszczenia zębów zawierającego azotan potasu, mającego na celu leczenie nadwrażliwości zębiny, prezentując zastosowanie tego związku w produktach stomatologicznych (Tavss et al., 2004).
Analysis Note
Test (alkalometryczny): ≥ 99,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 7,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Jodan (IO₃): ≤ 0,0005 %
Azotyn (NO₂): ≤ 0.001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0.001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0015 %
Na (Sód): ≤ 0.02 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0001 %
Odpowiada ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10506131263NIST193
description
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 252
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
description
NIST® SRM® 193
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
-
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
certified reference material
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0003%, NH4+: ≤0.001%, Pb: ≤0.0001%, Mg: ≤0.0015%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Cu: ≤0.0001%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, iodate (IO3-): ≤5 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan potasu
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?