Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
solubility
1920 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, % (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
- Rola konwersji gazowo-cząsteczkowej amoniaku w zanieczyszczeniu mgłą w środowisku bogatym w amoniak w północnych Chinach i perspektywy skutecznej redukcji emisji...: W niniejszym badaniu zbadano rolę azotanu amonu w zanieczyszczeniu mgłą, podkreślając jego wpływ na środowisko i potencjał strategii redukcji emisji (Zou et al., 2024).
- Elektrokatalityczna redukcja azotanów na metalicznym katalizatorze zakończonym CoNi z gęstością prądu na poziomie przemysłowym w neutralnym medium ..: W artykule zbadano wykorzystanie azotanu amonu w procesach elektrokatalitycznych do redukcji azotanów, demonstrując jego zastosowanie w katalizie przemysłowej (Wei et al., 2024).
- Dostosowywanie gradientu wyżarzania termicznego na nanosferach CdS pokrytych azotanem amonu zsyntetyzowanych poprzez zielone wytrącanie..: Badanie koncentruje się na syntezie nanosfer CdS przy użyciu azotanu amonu, podkreślając jego zastosowania w inżynierii nanomateriałów (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 4,5 - 6,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,0003 %
Azotyn (NO₂):
≤ 0,0005 %
: przechodzi test
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,003 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0002 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Następujący parametr z podwójnego oznaczenia TOC jednej partii:
Substancja palna, w tym składniki organiczne (jako węgiel) ≤ 0,2 %
(spełnia określoną wartość)
Zgodnie z klasą 5.1 UN 1942.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder, crystals or granules | form solid | form crystals and lumps |
| solubility 1920 g/L | solubility - | solubility 1920 g/L | solubility - |
| assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay ≥98% | assay ≥95.0% (alkalimetric) | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| cation traces Ca: ≤0.003%, % (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%), Fe: ≤0.0002% | cation traces Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan amonu
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
Protokoły
Soil analysis for boron content using Spectroquant® Boron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Azomethine H and Curcumin methods.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1011885000 | 04022536017556 |
| 1011880500 | 04022536017532 |
| 1011881000 | 04022536017549 |