Przejdź do
1.04926
1,5-wodny węglan potasu
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Potassium carbonate-1.5-hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CK2O3 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-529-3
NACRES:
NA.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
1300 g/L
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
891 °C (anhydrous substance)
solubility
1300 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K].[K].OC(=O)O.O
InChI
1S/CH2O3.2K.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2
InChI key
DQBSRQFEADGUIW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Zawartość K₂CO₃: ≥ 80,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 10 ppm
Fluorek (F): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsen): ≤ 0.05 ppm
B (Bor): ≤ 0.5 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Na (Sód): ≤ 10 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,010 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.048541.049281.06683
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
99.995%
assay
≥99.5% (acidimetric), 99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
assay
-
solubility
1300 g/L
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
891 °C (anhydrous substance)
mp
-
mp
891 °C
mp
-
description
for inorganic trace analysis
description
-
description
-
description
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104926005004022536057217