Przejdź do
1.09914
Roztwór jodku i jodanu
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór jodku i jodanu, for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/128 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)