Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 92,60 zł |
Informacje o tej pozycji
92,60 zł
Nazwa produktu
Paski wskaźnikowe pH pH 5,2 - 7,2 Specjalny wskaźnik, non-bleeding: no, colorimetric, pH range 5.2-7.2, graduations and accuracy accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
pH range
5.2-7.2
application(s)
food testing
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding | feature non-bleeding | feature non-bleeding |
| application(s) food testing | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.4 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 1 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protokoły
Simple, rapid method for pH determination in meat using MQuant® strips (5.2–7.2). Non-bleeding design ensures reliable results for quality control.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1096320001 | 04027269264246 |