Przejdź do
1.02315
Calcein
metal indicator
Synonim(y):
2,7-bis[bis(karboksymetylo)aminometylo]fluoresceina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
851,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H26N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
215-957-1
NACRES:
NA.21
851,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wskaźnik kalceinowy, for metal determination
Quality Segment
form
solid
loss
≤7.0% loss on drying, 110°C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc1cc2c(cc1O)Oc3c(cc(c(c3)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C42OC(=O)c5c4cccc5)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C30H26N2O13/c33-21-7-23-19(5-15(21)9-31(11-25(35)36)12-26(37)38)30(18-4-2-1-3-17(18)29(43)45-30)20-6-16(22(34)8-24(20)44-23)10-32(13-27(39)40)14-28(41)42/h1-8,33-34H,9-14H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI key
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wpływ przeszłej, obecnej i przyszłej chemii oceanów na drapieżne ślimaki planktonowe...: Badanie to bada wpływ oceanicznych zmian chemicznych na biologię i rozmieszczenie drapieżnych ślimaków planktonicznych, z kalceiną wykorzystywaną jako wskaźnik do śledzenia reakcji fizjologicznych w środowiskach morskich (Wall-Palmer et al., 2021).
  • Statokalceina, stabilny wskaźnik kalceinowy do miareczkowania wapnia EDTA ..: W artykule przedstawiono ′Statocalcein′, nową i stabilną pochodną kalceiny zaprojektowaną w celu zwiększenia precyzji metod miareczkowania EDTA stosowanych do wykrywania wapnia w różnych analizach chemicznych (Hoyle i Diehl, 1972).
  • Ocena testów izotermicznej amplifikacji za pośrednictwem pętli do szybkiego wykrywania Serratia spp. wytwarzających blaKPC w próbkach klinicznych: Prospektywne badanie dokładności diagnostycznej: Chociaż badanie to koncentruje się głównie na identyfikacji drobnoustrojów, krótko wspomina o zastosowaniu testów opartych na kalceinie jako porównania z metodami amplifikacji izotermicznej z udziałem pętli do szybkiego wykrywania bakterii (Liu et al., 2021).
  • Szybkie i specyficzne wykrywanie wszystkich znanych sekwencji szczepów wirusa Nipah za pomocą izotermicznej amplifikacji za pośrednictwem pętli odwrotnej transkrypcji...: Ten artykuł odnosi się do wykorzystania kalceiny w badaniu porównawczym w celu podkreślenia skuteczności nowych metod wykrywania wirusów, prezentując jej zastosowanie w poprawie wykrywania wizualnego w systemach testowych (Ma et al., 2019).
Analysis Note
Wygląd roztworu: zgodny
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 7,0 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): zgodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C08758859652097
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
loss
≤7.0% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102315000504022536032160