Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł | |
| 20 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
E Number:
E1103
EC Index Number:
232-615-7
MDL number:
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
liquid
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Invertin MERCK humectant for confectionery E 1103 is used as a food additive.
Legal Information
INVERTIN MERCK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solid | form powder, solid | form solid |
| application(s) food and beverages | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 3.58 g/cm3 at 25 °C | density - | density - |
| pH 5.2-5.6 (20 °C in H2O) | pH 10.3 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH - | pH 6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1047382500 | 04022536054377 |
| 1047389020 | 04022536890524 |