Przejdź do
1.03762
Cytrynian amonowo-żelazowy(III)
about 18% Fe
Synonim(y):
Ammonium iron(III) citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
793,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O7 · xFe · xH3N
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
214-686-6
MDL number:
793,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1200 g/L
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Cytrynian żelaza(III) amonu jest stosowany jako regulator kwasowości. Nasz produkt cytrynian amonowy żelaza(III) około 18% Fe nadaje się do stosowania w procesach farmaceutycznych.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytrynian amonowo-żelazowy(III)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)