Przejdź do
1.05862
Magnesium oxide
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Synonim(y):
Magnesium oxide, Magnesia usta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
E Number:
E530
EC Index Number:
215-171-9
MDL number:
802,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
form
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium oxide can be used as pH adjuster and is suitable for use in pharmaceutical processes.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.058671374281243388
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
3600 °C/1000 hPa
bp
3600 °C/1000 hPa
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c