Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
766,00 zł
Quality Segment
form
powder, solid
solubility
250 g/L
cation traces
As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC(=O)c%10cc(c(c(c%10)O)O)OC(=O)c%11cc(c(c(c%11)O)O)O)OC(=O)c8cc(c(c(c8)O)O)OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)OC(=O)c7cc(c(c(c7)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2
InChI key
LRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, solid | form powder with small lumps | form - | form - |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| cation traces As: ≤0.0003%, heavy metals (as Pb): ≤0.004% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility 250 g/L | solubility acetone: very soluble, alcohol: very soluble, benzene: practically insoluble, carbon disulfide: practically insoluble, carbon tetrachloride: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, water: soluble | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
390.2 °F
flash_point_c
199 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..