Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Nazwa produktu
Kwas hipofosforowy 50%, for analysis EMSURE®
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥49.5% (alkalimetric)
impurities
≤0.0001% Cd (Cadmium), ≤0.0001% Zn (Zinc), ≤0.0005% As (Arsenic), ≤0.0005% Cu (Copper), ≤0.0005% Mn (Manganese), ≤0.0005% Ni (Nickel), ≤0.0005% Pb (Lead), ≤0.001% K (Potassium), ≤0.005% Ba (Barium), ≤0.005% Ca (Calcium), ≤0.005% Fe (Iron), ≤0.015% Chloride (Cl), ≤0.02% Total sulfur (as SO4), ≤0.10% Na (Sodium)
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
<-25 °C
density
1.21-1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- One-Pot Synthesis and in Silico Molecular Docking Studies of Arylselanyl Hydrazides as Potential Antituberculosis Agents (Synteza w jednym naczyniu i badania dokowania molekularnego arylselanylowych hydrazydów jako potencjalnych środków przeciwgruźliczych)...: Badania te ilustrują wykorzystanie 50% kwasu hipofosforowego w syntezie hydrazydów aryloselanylowych, podkreślając jego rolę jako środka redukującego ułatwiającego tworzenie nowych związków przeciwgruźliczych, odzwierciedlając jego znaczenie w zastosowaniach chemii medycznej (Borges et al., 2022).
- Tworzenie grubych warstw aminofenylowych z jonu aminobenzenodiazoniowego przy braku źródła redukcji..: W tym badaniu zbadano działanie 50% kwasu hipofosforowego w spontanicznym tworzeniu warstw aminofenylowych z jonów diazoniowych bez dodatkowych środków redukujących, podkreślając jego potencjał w procesach powlekania powierzchni (Simons et al., 2014).
Analysis Note
Kwas fosforowy i kwas fosforowy (jako H₃PO₃): ≤ 2
Chlorek (Cl): ≤ 0.015 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,02 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.0005 %
Na (Sód): ≤ 0,10 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥49.5% (alkalimetric) | concentration 48-52% in NaOH (titration), 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| pH 1 (20 °C in H2O) | pH 1 (20 °C, 500 g/L) | pH 1.2 (10 g/L in H2O) | pH 1.2 (10 g/L in H2O) |
| bp 108 °C/1013 hPa (decomposition) | bp - | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1046330500 | 04022536053547 |