Kluczowe dokumenty
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Synonim(y):
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
226-218-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
Formularz
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
rozpuszczalność
213 g/L
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1