Przejdź do
214906
Hypophosphorous acid solution
50 wt. % in H2O
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Phosphinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
4 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
4 x 4 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Concentration:
48-52% in NaOH (titration), 50 wt. % in H2O
Form:
liquid
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<17 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
48-52% in NaOH (titration), 50 wt. % in H2O
pH
1 (20 °C, 500 g/L)
density
1.206 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
General description
H3PO2, a monobasic oxyacid, is also referred to as phosphinic acid. H3PO2 participates as a reducing agent for the conversion of aromatic and aliphatic diselenides to the corresponding selenols.
It undergoes oxidation in the presence of Ce(IV) and a strong acid to afford cerium(IV) hypophosphite complex ions.
Application
  • Synthesis of Aminobisphosphinates through a Cascade Reaction between Hypophosphorous Acid and Bis(trimethylsilyl)imidates Mediated by ZnI(2).: This research presents a novel method for synthesizing aminobisphosphinates, utilizing hypophosphorous acid in a zinc iodide-mediated cascade reaction, which could be relevant in the development of new chemical entities in medicinal chemistry (Ayadi et al., 2023).
  • Facile Synthesis of Liquid Crystal Dimers Bridged with a Phosphonic Group.: This study explores the use of hypophosphorous acid in the synthesis of phosphonic group-bridged liquid crystal dimers, offering potential advancements in materials science and display technologies (Wang et al., 2022).
  • Oxidation of Hypophosphorous Acid by a Ruthenium(VI) Nitrido Complex in Aqueous Acidic Solution. Evidence for a Proton-Coupled N-Atom Transfer Mechanism.: Investigates the mechanistic details of hypophosphorous acid oxidation by a ruthenium complex, shedding light on reaction pathways important in catalysis and synthesis (Li et al., 2022).
  • Solution-processed Ge(ii)-based chalcogenide thin films with tunable bandgaps for photovoltaics.: Discusses the application of hypophosphorous acid in the development of germanium-based chalcogenide thin films, contributing to advancements in photovoltaic materials (Hu et al., 2022).
  • One-Pot Synthesis and in Silico Molecular Docking Studies of Arylselanyl Hydrazides as Potential Antituberculosis Agents.: Utilizes hypophosphorous acid in the one-pot synthesis of arylselanyl hydrazides, evaluated for their potential as antituberculosis agents through molecular docking studies (Borges et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17668004434
description
50 wt. % in H2O
description
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
description
puriss., meets analytical specification of BPC63, anhydrous, 98-101%
concentration
48-52% in NaOH (titration), 50 wt. % in H2O
concentration
50 wt. % in D2O
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
pH
1 (20 °C, 500 g/L)
pH
-
pH
-
density
1.206 g/mL at 25 °C
density
1.350 g/mL at 25 °C
density
1.77 g/cm3 at 20 °C
vapor pressure
<17 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypophosphorous acid solution
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Melito di Porto Salvo (RC) - Italy
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Quality
    Perfect quality and purity. Good price and fast shipping
    Helpful?