Przejdź do
1.00103
Kwas amidosiarkowy
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Kwas amidosulfonowy, kwas sulfamowy, kwas sulfamidowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.09
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-218-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤200 ppm
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubility
213 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppm, nitrate (NO3-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optymalizacja wstępnej obróbki próbek w analizie selenu HG-AAS...: [Explores methods to improve sample preparation using amidosulfuric acid in hydride generation atomic absorption spectroscopy, which is crucial for detecting selenium in environmental samples (Schloske et al., 2002).
  • [Przygotowanie i stosowanie tabletek zawierających kwas amidosiarkowy do miareczkowania]: Opisuje formułę i zastosowanie tabletek kwasu amidosiarkowego przeznaczonych do miareczkowania, upraszczających analizy ilościowe w edukacji chemicznej i badaniach (Subert i Chalabala, 1973).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 100 ppm
Azotan (NO): ≤ 20 ppm
Siarczan (SO): ≤ 200 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 5 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
Pozostałość po spaleniu: ≤ 200 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.002198.14483242772
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥98.5% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
solubility
213 g/L
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
solubility
213 g/L
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas amidosiarkowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Afsheen Tabassum et al.
The International journal of oral & maxillofacial implants, 35(1), 141–149-141–149 (2019-06-12)
Autogenous bone grafts are considered a "gold standard." The success of autografts mainly depends on their ability to promote an osteogenic response. The aim of this study was to collect autogenous bone during implant osteotomy preparation using two different drilling
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100103010004022536001913
100103025004022536001920