Przejdź do
1.04484
Tiocyjanian rtęci(II)
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Rodanek rtęci(II), tiocyjanian rtęci(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Hg(SCN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.75
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-773-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.7 g/L
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
165 °C (decomposition)
transition temp
flash point 120 °C
solubility
0.7 g/L
density
3.71 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[K+].[K+].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
InChI key
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Przestrzenna ocena ryzyka zdrowotnego niklu w źródłach wód gruntowych na obszarze dotkniętym działalnością górniczą: Tiocyjanian rtęci(II) może być stosowany jako odczynnik w ocenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi, dostarczając kluczowych danych dla zarządzania środowiskiem i zdrowia publicznego (Salehi et al., 2024).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Substancje nieredukujące kwasem mrówkowym (pozostałość po prażeniu): ≤ 0,05 %
Odpowiada Reag. Ph Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.044201.044801.04428
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
solubility
0.7 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
0.06 g/L
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
165 °C (decomposition)
mp
259 °C
mp
-
mp
259 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
592-85-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104484010004022536052403
104484002504022536052397