Przejdź do
1.04480
Siarczan rtęci(II)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Mercury(II) sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
732,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HgO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.65
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-992-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
reduction residue
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
6.470 g/cm3 at 20 °C
bulk density
670 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.005%, Hg+: ≤0.15%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Application
Mercury(II) sulfate is a high-purity reagent used in various analytical applications.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Azotan (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
Rtęć (I) (jako Hg): ≤ 0,15 %
Pozostałość po redukcji: ≤ 0,02 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100291.044841.04428
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
density
6.470 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.71 g/cm3 at 20 °C
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-35-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104480005004022536052298
104480025004022536052304