Przejdź do
1.04428
Jodek rtęci(II)
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dijodek rtęci
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HgI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.40
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-873-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
0.06 g/L
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat), 75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.02% Substances not reducing by formic acid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
solubility
0.06 g/L
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1350 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Kationoselektywne i kontrolowane przez aniony właściwości fluorogeniczne makrocyklu przyłączonego do benzotiazolu, które korelują ze strukturalnymi trybami koordynacji...: W niniejszym badaniu zbadano właściwości fluorogeniczne makrocyklu przyłączonego do benzotiazolu, który wykazuje właściwości selektywne względem kationów i kontrolowane względem anionów. Badania podkreślają strukturalne tryby koordynacji, które wpływają na te zachowania, zapewniając wgląd w rozwój czujników chemicznych i metod analitycznych wykorzystujących jodek rtęci(II) jako kluczowy składnik. (Ju et al., 2016).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne, wysuszony sust.): ≥ 99,0 %
Rozpuszczalność w jodku potasu: przechodzi test
Rozpuszczalne sole rtęci (jako Hg): ≤ 0,05 %
Obce metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Rtęć (I) (jako Hg): ≤ 0,1 %
Substancje nieredukujące kwasem mrówkowym: ≤ 0,02 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2210901.044201.04417
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
solubility
0.06 g/L
solubility
potassium iodide solution: passes test
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
density
5.44 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7774-29-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104428005004022536051673
104428025004022536051680