Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 600,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
600,00 zł
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat), 75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.05% Water-soluble substances
ign. residue
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu w etanolu: pozytywny wynik testu
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,05 %
Substancje nieredukujące kwasem mrówkowym (pozostałość po prażeniu): ≤ 0,1 %
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥99.0% (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% dry basis (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (complexometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities ≤0.05% Water-soluble substances | impurities ≤0.02% Substances not reducing by formic acid | impurities ≤0.05% soluble Hg salts | impurities - |
| mp 259 °C | mp 259 °C | mp 259 °C (lit.) | mp 165 °C (decomposition) |
| vapor pressure 0.006 hPa ( 80 °C) | vapor pressure 0.006 hPa ( 80 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek rtęci(II) czerwony,
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7774-29-0
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1044201000 | 04022536051574 |
| 1044200100 | 04022536051567 |