Przejdź do
1.03654
n-heptan
greener alternative
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
eCl@ss:
39010112
Assay:
≥99.3% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤10 ppb Na (Sodium), ≤5 ppb K (Potassium)
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest rozpuszczalnikiem bardziej przyjaznym dla środowiska niż heksan, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Application
  • Katalizowane przez Pt(PPh(3))(4) i Pt(PPh(3))(4)@IL hydroborowanie ketonów...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie n-heptanu jako rozpuszczalnika w hydroborowaniu ketonów katalizowanym przez Pt(PPh(3))(4) i Pt(PPh(3))(4)@IL, demonstrując jego zastosowanie w chemii metaloorganicznej i procesach katalitycznych (Krupa et al., 2023).
  • Ciecze jonowe na bazie imidazolu jako dyspergatory poprawiające stabilność asfaltenów w egipskiej ciężkiej ropie naftowej: Badania te wykorzystują n-heptan w analizie stabilności asfaltenów, podkreślając jego rolę w chemii ropy naftowej i rozwoju bardziej wydajnych dyspergatorów (Ghanem et al., 2023).
  • System rozpuszczalników do chromatografii przeciwprądowej oparty na rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych do oddzielania cis- i trans-krocetyny z Gardenia jasminoides Ellis..: W tym badaniu zastosowano n-heptan w nowym układzie rozpuszczalników do chromatografii przeciwprądowej, pokazując jego użyteczność w izolacji produktów naturalnych i chemii analitycznej (Wen et al., 2023).
  • Lotne związki organiczne w jednorazowych pieluchach i chusteczkach dla niemowląt w USA: A Survey of Products and Health Risks...: Badanie obejmuje n-heptan w metodach analitycznych do wykrywania lotnych związków organicznych, podkreślając jego znaczenie w ocenie zdrowia i bezpieczeństwa środowiska (Lin et al., 2023).
  • Chromatografia przeciwprądowa do rozdzielania izomerów witaminy E w trybie współprądowym..: W badaniach wykorzystano n-heptan w chromatografii przeciwprądowej do rozdzielania izomerów witaminy E, demonstrując jego zastosowanie w chemii żywieniowej i kontroli jakości (Hu et al., 2023).
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,3 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Wapń): ≤ 10 ppb
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppb
K (Potas): ≤ 5 ppb
Mg (Magnez): ≤ 10 ppb
Na (Sód): ≤ 10 ppb
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 50 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Nadaje się do LC-MS; Intensywność piku masy tła na podstawie rezerpiny (APCI/ESI dodatni): ≤ 2 ppb
Nadaje się do LC-MS; Intensywność piku masy tła na podstawie rezerpiny (APCI/ESI ujemny): ≤ 20 ppb
Filtrowane przez 0.2 μm.
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.043901.043601.04366
n-heptan hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03654
n-heptan
n-heptan for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
n-heptan
n-heptan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
n-heptan
n-heptan for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04366
n-heptan
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
0.05 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?