Przejdź do
1.04358
Benzonase® ELISA Kit III
for the immunological detection of Benzonase®
Synonim(y):
Endonuclease Detection Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 x 96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116158
16 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
The kit should be kept dry, refrigerated at +2°C to +8°C and protected from light
Quality Level
technique(s)
ELISASandwich: suitable
application(s)
detection
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Nasza oferta SAFC® wysokiej jakości surowców do stosowania w przetwórstwie biofarmaceutycznym jest zgodna z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz dokumentacją i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
Nasza kompleksowa oferta chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Począwszy od klas nie-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, po IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku, mamy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne.
Zestaw Benzonase® ELISA Kit III został opracowany do wykrywania i ilościowego oznaczania endonukleazy Benzonase®.
Application
Zestaw Benzonase® ELISA Kit III został opracowany do wykrywania i ilościowego oznaczania endonukleazy Benzonase® w próbkach z dalszego przetwarzania, w których endonukleaza Benzonase® jest stosowana jako pomoc w procesie lub oczyszczaniu. Test pozwala na ilościowe oznaczenie obecności endonukleazy Benzonase® do stężeń 0,1 ng/ml. Reakcje krzyżowe ze standardowym supernatantem hodowli komórkowej są mniejsze niż 1%. Zestaw wykorzystuje oczyszczone przeciwciała poliklonalne specyficzne dla endonukleazy Benzonase®, które zostały naniesione na polistyrenowe płytki mikromiareczkowe.
Packaging
1.04358.0001 / 5 x 96-dołkowe płytki w zestawie
1.04358.0002 / 5 x 96-dołkowe płytki w zestawie
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.016561.01654918830
Benzonase® purity grade II (>90%) for biotechnology
SAFC
1.01654
Benzonase®
application(s)
detection
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
technique(s)
ELISASandwich: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
description
The kit should be kept dry, refrigerated at +2°C to +8°C and protected from light
description
-
description
-
description
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Endonukleaza Benzonase® skutecznie usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produkcji wirusów, co ma kluczowe znaczenie dla terapii komórkowych i genowych oraz szczepionek.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104358000204065268967348
104358000104065267546896