Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2378,00 zł
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in water)
application(s)
pharma/biopharma processes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pH 8.0 (25 °C in water) | pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL |
| biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) research use |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Produkty
Endonukleaza Benzonase® skutecznie usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produkcji wirusów, co ma kluczowe znaczenie dla terapii komórkowych i genowych oraz szczepionek.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1016540001 | 04022536023472 |