Przejdź do
1.01656
Stopień czystości ® II (>90%) dla biotechnologii
Synonim(y):
Endonuclease from Serratia marcescens
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8110,00 zł
5000 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
46 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
8110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
sterility
non-sterile
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥250 units, pH 8.0, 37 °C
concentration
≥250 units/μL
impurities
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (Yeasts and moulds), ≤10 CFU in 100 000 U Colony count (aerobic bacteria), not detectable Proteases
color
clear, colorless
pH
8 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
foreign activity
foreign activity ≥1.0 x 10^6 units (calc. on protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Nasze kompleksowe portfolio chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Począwszy od klas nie-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, po IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku, mamy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne.
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Endonukleaza Benzonase® o stopniu czystości II (>90%) dla biotechnologii jest techniczną klasą w naszym portfolio produktów Benzonase®. Wszystkie produkty endonukleazy Benzonase® mają tę samą sekwencję aminokwasów (potwierdzoną za pomocą spektrometrii mas LC-MS/MS), wytrzymałość i aktywność. Gatunek techniczny można wykorzystać do optymalizacji procesu produkcji / testowania przed użyciem jednego z naszych gatunków GMP podczas weryfikacji i procesu produkcyjnego.
Służy do usuwania kwasów nukleinowych z próbek białek.
Biochem/physiol Actions
Trawi natywne lub denaturowane termicznie DNA i RNA.
Packaging
500 000 jednostek 5 000 000 jednostek
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.016951.0169770746
Benzonase® suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
SAFC
1.01695
Benzonase®
pH
8 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
8.0 (25 °C in H2O)
pH
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Endonukleaza Benzonase® skutecznie usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produkcji wirusów, co ma kluczowe znaczenie dla terapii komórkowych i genowych oraz szczepionek.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101656000104022536509631
101656001004054839754289