Merck
918830
SAFC
Sodium cyanoborohydride
Synonim(y):
Sodium cyanotrihydridoborate
Wybierz wielkość
10 G
612,00 zł
100 G
4417,00 zł
1 KG
38 656,00 zł
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
612,00 zł
100 G
4417,00 zł
1 KG
38 656,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.84
Beilstein:
4152656
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352306
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use
ciąg SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasza oferta 3815 wysokiej jakości surowców do stosowania w przetwórstwie biofarmaceutycznym jest zgodna z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości oraz dokumentacją i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
Nasza kompleksowa oferta chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Począwszy od klas nie-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, po IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku, mamy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)