Przejdź do
1.04165
Potassium chloride
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
500 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
granular
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Standard bulk materials often show a tendency for caking, clumping and dust formation which results in laborious weighing processes and manual de-caking processes with a negative impact on manufacturing efficiency. Due to its granulated form, granulated potassium chloride is free-flowing and easy to handle. Its greatly reduced caking behavior facilitates processability, speeds up manufacturing processes and increases operator safety.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Potassium chloride is a mineral salt which is used for a broad range of applications in pharmaceutical and food industry. Pharmaceutical applications are e.g. treatment of hypokalemia, or serving as a component of isotonic solutions for infusion. Beyond, potassium chloride can also serve as a strengthening agent and flavor enhancer for food and beverage.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium chloride granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15481901.04935409316
application(s)
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
granular
form
-
form
solid
form
solid
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104165100004054839621055
104165902604054839621062
104165950004054839621079
104165000104054839621048