Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
potassium chloride
manufacturer/tradename
USP
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Potassium Chloride Extended-Release Capsules
- Potassium Chloride Extended-Release Capsules
- Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) ophthalmics |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) |
| density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?