Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
436,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: potassium
technique(s)
protein extraction: suitable
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
- We provide KCl with an exceptional trace metal purity of 99.999%, ensuring optimal pH stability and minimizing the risk of unwanted reactions.
- Low levels of trace metals (<15ppm) are crucial to avoid interference in sensitive biochemical assays.
- High purity minimizes corrosion and ensures efficient heat transfer, while low impurity levels (<15ppm) prevent unwanted reactions, and overall purity guarantees thermal stability under reactor conditions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Molecular Biology Grade | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form - | form crystalline solid | form - |
| assay 99.999% trace metals basis | assay - | assay ≥99% (silver nitrate titration) | assay - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?