Przejdź do
1.04935
Potassium chloride
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 508
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
612,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
12 kg
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
1750,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
100 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 070,00 zł
500 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
EC Index Number:
231-211-8
E Number:
E508
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
612,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubility
347 g/L
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Potassium chloride is a mineral salt which is used for a broad range of applications in the pharmaceutical and food industry. Pharmaceutical applications are e.g. treatment of hypokalemia, or serving as a component of isotonic solutions for infusion. Beyond, potassium chloride can also serve as a strengthening agent and flavor enhancer for food and beverage.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04165PHR1329P4504
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
traceable to USP 1548190
agency
-
form
solid
form
granular
form
-
form
powder or crystals
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
ReagentPlus®
solubility
347 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104935500004022536057415
104935950004022536952642
104935910004027269671518
104935901304027269170912
104935902904022536952635
104935702504054839362330