Przejdź do
1.03428
Tlenek deuteru
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Ciężka woda
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.03
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
232-148-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technique(s):
NMR: suitable
Bp:
101 °C/1013 hPa
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
3.8 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([2H])[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Application
  • Wykrywanie bakteriobójczego i bakteriostatycznego trybu działania przeciwdrobnoustrojowego za pomocą stabilnego sondowania izotopowego deuteru Ramana (DSIP) u Escherichia coli...: Badania te demonstrują nowe zastosowanie spektroskopii Ramana wzmocnionej tlenkiem deuteru w celu rozpoznania mechanizmów przeciwdrobnoustrojowych (Karlo et al., 2024).
  • Zależność powstawania reaktywnych form tlenu w kropelkach wody od wilgotności względnej...: Bada, w jaki sposób wilgotność względna wpływa na generowanie reaktywnych form tlenu w kropelkach wody, przy użyciu technik analitycznych obejmujących tlenek deuteru (Mofidfar et al., 2024).
  • Chromatografia cieczowa z interakcją hydrofilową - wymiana wodoru / deuteru - spektrometria mas (HILIC-HDX-MS) dla nieukierunkowanej metabolomiki...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę integrującą tlenek deuteru do nieukierunkowanych analiz metabolomicznych, zapewniającą kompleksowe podejście do analizy biochemicznej (Cajka et al., 2024).
  • Zgodność z krwią diestru poli(glikolu propylenowego) i jego struktury wodnej obserwowana za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej i spektroskopii (2)H-jądrowego rezonansu magnetycznego...: Bada interakcje między polimerami i wodą, w których tlenek deuteru odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu czułości spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (Mochizuki et al., 2024).
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,95%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.13366617385151882
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
3.8 °C
mp
3.8 °C
mp
3.8 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
bp
101 °C/1013 hPa
bp
101 °C/1013 hPa
bp
101.4 °C (lit.)
bp
101.4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek deuteru
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103428010004022536042121
103428000504022536686936
103428000904022536042107
103428001004022536042114
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?