Przejdź do
1.13366
Tlenek deuteru
deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Ciężka woda
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.75 mL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
468,00 zł
10 mL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
501,00 zł
25 mL
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
862,00 zł
100 mL
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
500 mL
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
9070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.03
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
232-148-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technique(s):
NMR: suitable
Bp:
101 °C/1013 hPa
468,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
3.8 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([2H])[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Application
Stopień deuteracji tlenku deuteru min. 99,9% dla spektroskopii NMR MagniSolv. CAS 7789-20-0, pH 7 (H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,90%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
617385151882450510
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
101 °C/1013 hPa
bp
101.4 °C (lit.)
bp
101.4 °C (lit.)
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C
mp
3.8 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek deuteru
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?